Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Vandtæt madtermometer med holdere, madtermometer
Artikelnummer. p-3691728 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Mad termometer
Ultra Food termometer
Nøjagtighed:
±0,4 °C
±1,5 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11769715
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unik holder gør det muligt at placere piercingsonden i enhver højde, mens den er fastgjort til bægre, cylindre eller kar
Unik holder gør det muligt at placere piercingsonden i enhver højde, mens den er fastgjort til bægre, cylindre eller kar. Med et tryk på en tast, Fisher Scientific™ Traceable™ Vandtæt madtermometer viser min. og max. temperaturer over et hvilket som helst tidsrum.
  • Området er -50 til +300 °C (-58 til +572 °F)
  • Opløsningen er 0,1° fra -20 til +200° (1° ellers)
  • Nøjagtighed er± 1,5 °C eller± 0,4 °C ved testede punkter for Ultra™ Model
  • Størrelse: stilk længde, 3,5 in.; stilk diameter, 0,14 in.; samlet længde, 7,25 in.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ (Det Nationale Institut for Standarder og Teknologi).
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,14 tommer.
Til brug med (applikation) Fødevarelaboratorier, fødevareforarbejdning, madlavning og brygning
Inkluderer Rustfri stålsonde, sondeholder, nøglering og snor
Længde (engelsk) sonde 3,5 tommer
Længde (metrisk) 184 mm
Længde (metrisk) sonde 8.8 cm
Materiale ABS-plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 28.4 g
Produkttype Ultra Food termometer
Længde (engelsk) 7,25 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 572 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +300 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±0,4 °C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 8 cm