Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Vandtæt madtermometer med holdere, madtermometer
Artikelnummer. 11795853 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Mad termometer
Ultra Food termometer
Nøjagtighed:
±0,4 °C
±1,5 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Nøjagtighed Pakningsstørrelse
11795853 Mad termometer ±1,5 °C Hver
11769715 Ultra Food termometer ±0,4 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11795853
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unik holder gør det muligt at placere piercingsonden i enhver højde, mens den er fastgjort til bægre, cylindre eller kar
Unik holder gør det muligt at placere piercingsonden i enhver højde, mens den er fastgjort til bægre, cylindre eller kar. Med et tryk på en tast, Fisher Scientific™ Traceable™ Vandtæt madtermometer viser min. og max. temperaturer over et hvilket som helst tidsrum.
  • Området er -50 til +300 °C (-58 til +572 °F)
  • Opløsningen er 0,1° fra -20 til +200° (1° ellers)
  • Nøjagtighed er± 1,5 °C eller± 0,4 °C ved testede punkter for Ultra™ Model
  • Størrelse: stilk længde, 3,5 in.; stilk diameter, 0,14 in.; samlet længde, 7,25 in.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ (Det Nationale Institut for Standarder og Teknologi).
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,14 tommer.
Til brug med (applikation) Fødevarelaboratorier, fødevareforarbejdning, madlavning og brygning
Inkluderer Rustfri stålsonde, sondeholder, nøglering og snor
Længde (engelsk) sonde 3,5 tommer
Længde (metrisk) 184 mm
Længde (metrisk) sonde 8.8 cm
Materiale ABS-plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 28.4 g
Produkttype Mad termometer
Længde (engelsk) 7,25 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 572 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +300 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1,5 °C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 8 cm