Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Vægur med 12 tommer. Diameter ansigt
Artikelnummer. 11719815 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vise:
Analog
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vise Pakningsstørrelse
11719815 Analog Hver
1 options
Artikelnummer. 11719815
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Støv- og stænkafvisende etui, skrue til vægmontering og et AA- batteri.
Robust laboratorievægur med fejende sekundviser.
  • Uret fortæller tiden til sekundet med en nøjagtighed på 0,01 % kvartskrystal
  • 12 in. diameter (25 cm) skive
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Produkttype Analogt ur
Nøjagtighed 0.0001
Vise Analog
Diameter (engelsk) Ydre 12 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 30.5 cm
Inkluderer Støv- og stænkafvisende etui, vægmonteringsskrue og et AA-batteri
Til brug med (applikation) Robust laboratorievægur med fejende sekundviser
Mængde Hver
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST