Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Visuel alarmtimer
Artikelnummer. 11719805 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
Timing Kapacitet: 9999 min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
11719805 Timing Kapacitet: 9999 min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11719805
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
AAA-batterier (2), Integreret magnet, Stander, Clip
Ideel til gentagne tests
Ideel til gentagne tests. Fisher Scientific™ Traceable™ Visuel alarmtimer har en kontakt, som gør det muligt for brugeren at vælge enten en hørbar alarm eller lysende blinkende LED visuel alarm.
  • Tæller ned fra 9999 minutter i trin på et minut
  • Nedtællingsopløsning er 1 sekund for tider under 99 minutter
  • Automatisk hukommelse nulstiller displayet til det sidst programmerede tidspunkt
  • Gennem nul-funktion gør det muligt at tælle ned, alarmere og derefter tælle op
  • Cifrene er 1 cm (3/8 in.) høj og læsbar fra 3M (10 fod)
Tekniske data
Produkttype Benchtop timer
Tidsområde Timing Kapacitet: 9999 min.
Alarmer Hørbar/synlig
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 1 sekund til 1 minut
Vise LED
Batteritype AAA
Vægt (engelsk) 0.18 lb.
Vægt (metrisk) 0.08 kg
Inkluderer To AAA-batterier, integreret magnet, stativ, clips
Til brug med (applikation) Til gentagne tests
Certificeringer/compliance NIST