Indeholder
Batteri, magnetisk bagside, Traceable™ Certifikat
Perfekt timer til at dedikere til en test, der kræver flere forskellige tidspunkter
- Få timing hurtigere —genkald alle kanalernes indstillinger med det samme
- Brug som en nedtællingstimer, optælle stopur eller ur
- Tæl op til 24 timer, tæl ned til 20 timer
- Viser forløbet tid siden alarm
- Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium
Ordreinfo
Dimensioner: 0,87 L x 2,5 W x 3,12 in. H (2 x 6 x 8 cm); Nettovægt: 3 oz. (85 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndholdt/benchtop timer |
| Tidsområde | 19 timer. 59 min. 59 sek. |
| Alarmer | Hørbar |
| Nøjagtighed | 0.0001 |
| Opløsning | 1/100 sek. - Optællingstilstand; 1 sek. - Nedtællingstilstand |
| Vise | Digital LCD |
| Antal kanaler | 3 |
| Farve | Sort |
| Højde (engelsk) Display | 0,5 tommer |
| Vægt (engelsk) | 3 oz. |
| Vis mere |