Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Total-range termometer
Artikelnummer. 11749765 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-200 °C til +1370 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11749765 -200 °C til +1370 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11749765
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
PVC-beskyttelseshylster med flip-out stativ; tre AAA-batterier (strømenhed til et års rutinemæssig brug); Type-K perlesonde med 4 fod langt (1,2 m) kabel
Teknologisk avanceret termometer i lommestørrelse med vandafvisende etui
Konstrueret af stødsikker ABS-plast, den Fisherbrand Traceable Total-Range termometer er designet til hårdhændet håndtering. Vandtæt kabinet stopper snavs, støv, dampe og vand.
Funktioner
  • Mikroprocessoropdateringer med hurtig respons vises to gange i sekundet
  • Termometer læser fra -200° til 1370 °C/-328° til 2498 °F, med opløsning på 0,1° og 1°
  • Probeområde (leveres med enheden): -40° til 250 °C kontinuerligt eller 300 °C på kort sigt; accepterer alle Type-K termoelementer
  • Nøjagtighed:± 1 °C mellem -50 °C til 740 °C, ellers± 2 °C
  • Jumbo-størrelse, 0,62 tommer. (15,7 mm) cifre, knap til baggrundsbelysning
  • HOLD-knappen fryser displayet for at fange den aktuelle aflæsning
Funktioner
  • Skifter fra° F til° C med et tryk på en knap
  • Genkalder minimums- og maksimumstemperaturmålinger, der er registreret til enhver tid
  • Alarmen lyder, når temperaturen stiger over eller falder under høje/lave sætpunkter
  • Optællingstimeralarmen kan indstilles fra 23 timer, 59 minutter til 1 minut
Ordreinfo
Dimensioner: 7L x 3,25 W x 1,5 tommer. H (17,8 x 8,3 x 3,8 cm). Vægt: 8 oz. (227 g). Bruger alle Type-K termoelementsonder.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioner (L x B x H) 7 x 3,2 x 1,5 tommer. (17,8 x 8,3 x 3,81 cm)
Højde (engelsk) 1,5 tommer
Højde (metrisk) 3.81 cm
Inkluderer PVC-beskyttelseshylster med flip-out stativ; tre AAA-batterier (strømenhed til et års rutinemæssig brug); Type-K perlesonde med 4 fod langt (1,2 m) kabel
Længde (engelsk) Kabel 48 tommer
Længde (metrisk) 178 mm
Længde (metrisk) kabel 121.92 cm
Materiale ABS-plast
Sondetype Type K termoelement
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 8 oz.
Vægt (metrisk) 227 g
Bredde (engelsk) 3,2 tommer.
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 7 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 2500 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 1370 °C
Min. Temperatur (engelsk) -328 °F
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (engelsk) -328 °F til +2498 °F
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +1370 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 8.3 cm