Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Timer/stopure
Artikelnummer. p-2372241 Shop alle Fisherbrand produkter
Tidsområde:
99 timer. 59 min. 59 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11795863
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Magnetisk ryg, flip open staffeli stander, fjeder fastgørelse slip, hul til brug med en snor, batteri, ur og hukommelse
Bemærkelsesværdige timere med stort display.
  • Tæl ned fra 99 minutter, 59 sekunder
  • Alarmen kan slås fra manuelt eller automatisk afbrydes efter et minut
  • Avanceret model har et ur og hukommelse
Ordreinfo
Dimensioner: 6,4L x 5,6B x 1,3cmH; vægt: 1,5 oz. (42,5 g).
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Produkttype Nedtællingstimer
Tidsområde 99 timer. 59 min. 59 sek.
Alarmer Hørbar/synlig
Nøjagtighed 0.0001
Vise LCD
Batteritype Sølvoxid
Dimensioner (L x B x H) 2,25 x 2,5 x 0,5 tommer. (5,71 x 6,35 x 1,27 cm)
Længde (engelsk) 2,25 tommer.
Længde (metrisk) 5.71 cm
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 6.35 cm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (engelsk) Display 0,37 tommer.
Højde (metrisk) 1.27 cm
Højde (metrisk) skærm 0.93 cm
Vægt (engelsk) 1,5 oz.
Vægt (metrisk) 42.52 g
Inkluderer Magnetisk ryg, flip open staffeli stander, fjeder fastgørelse slip, hul til brug med en snor, batteri, ur og hukommelse
Certificeringer/compliance NIST