Description
Includes
Magnet, 1,5 års alkalisk batteri
Klip til din laboratoriefrakke, bælte, notesbog, udklipsholder eller hvor som helst. Fisher Scientific™ Traceable™ Clip-It timeren tæller ned, alarmerer og fungerer som stopur. Højt bippende alarm lyder i 60 sekunder eller kan afbrydes manuelt.
- Med clips og magnetisk bagside
- Én timing-kanal og en enkelt-linje display
- Time-out-tilstand
- Timerområde: 100 timer til 1 sek.
- Nøjagtighed: 0,01 %
- Opløsning: 1 sek.
- Alarmer: 1 min., lydløs automatisk eller manuelt
- Skærm: 0,33 tommer. H LCD
- Dimensioner: 5,1 L x 3,8 cm W (2 x 1,5 tommer)
Certifications
EN Traceable™ certifikat leveres for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibreret af en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ .
Specifications
Specifications
| Produkttype | Håndholdt timer |
| Tidsområde | 100 timer. til 1 sek. |
| Alarmer | 1 min. |
| Nøjagtighed | 5e-005 |
| Opløsning | 1 sek. |
| Vise | LCD |
| Batteritype | Sølvoxid |
| Højde (engelsk) Display | 0,12 tommer |
| Højde (metrisk) skærm | 0.3 cm |
| Vægt (engelsk) | 0,5 oz. |
| Show More |