Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digital tre-kanals alarmtimer med triple-line LCD
Artikelnummer. 11725863 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
99 timer. 59 min. 59 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
11725863 99 timer. 59 min. 59 sek. Hver
1 options
Artikelnummer. 11725863
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
AAA alkalisk batteri til op til to års brug og kemikalieresistent ABS plastikkasse.
Nøjagtighed på 0,001 %
Fisher Scientific™ Traceable™ Tre-kanals alarmtimer med Triple-Line LCD tilbyder tre-kanals timing med individuel eller samtidig start.
  • Display med tre linjer
  • Et sekunds opløsning
  • “Gennem nul” funktion tæller ned, alarmerer og tæller op
  • Tæller ned og op samtidigt
  • Time-out-tilstand
  • Hukommelsesgenkaldelse vender automatisk tilbage til forudindstillet tid
  • Alarmvolumen er justerbar
  • Visuel og hørbar alarm fungerer i et minut eller uafbrudt
  • Tidsur med AM/PM-indikatorer
  • Fire gummifødder holder instrumentet væk fra en våd bænk
  • LCD er 0,75 in.H (9,5 mm)
  • Tidsområde: 99 timer, 59 minutter, 59 sekunder til 1 sekund
  • Stopur: 1 sekund til 99 timer, 59 minutter, 59 sekunder
  • Nøjagtighed: 0,001 %
Ordreinfo
Nettovægt: 3 oz. (85 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveret fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Produkttype Håndholdt/benchtop timer
Tidsområde 99 timer. 59 min. 59 sek.
Alarmer Hørbar/synlig
Nøjagtighed 1e-005
Opløsning 1 sek.
Vise LCD
Dimensioner (L x B x H) 1 x 3 x 3,25 tommer. (2,54 x 7,62 x 8,22 cm)
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 2.54 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.62 cm
Højde (engelsk) 3,25 tommer.
Højde (metrisk) 8.22 cm
Vægt (engelsk) 3 oz.
Vægt (metrisk) 85.04 g
Inkluderer AAA alkalisk batteri til op til +to års brug og kemikalieresistent ABS plastikkasse.
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST