Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Termometer med tid/dato, max/min hukommelse
Artikelnummer. 11775843 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (engelsk) sonde:
1,5 tommer
2,5 tommer
Sondetype:
Flaskesonde
Nedsænkelig
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) sonde Sondetype Pakningsstørrelse
11775843 1,5 tommer Nedsænkelig Hver
11755853 2,5 tommer Flaskesonde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11775843
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Flip open stand til bordpladebrug, vægmonteringsåbning, Velcro™ til at fastgøre til enhver overflade, AAA Alkaline batteri, Slagstærk ABS Plastkasse
Viser nøjagtigt klokkeslæt og dato, hvor minimum og maksimum temperatur fandt sted
Viser nøjagtigt klokkeslæt og dato, hvor minimum og maksimum temperatur fandt sted. Fisher Scientific™ Traceable™ Termometre med Time/Date, Max/Min Memory er perfekte til langtidsoptagelse og ideelle til overvågning af løsninger, køleskabe, stuetemperatur og inkubatorer.
  • Viser aktuelle, minimum og maksimum temperaturer
  • Displayet viser min/maks. af omgivelses- eller sondetemperatur, tidspunkt på dagen og måned/dag
  • Nedsænkelig sonde; wire monteringsbeslag tillader nem sondeplacering
  • Rustfrit stål sensor og 6 fod. (1,8 m) kabel fungerer præcist, selv når begge er under vand
  • Sensordiameter: 0,18 tommer; længde: 1,5 tommer.
  • Opløsningen er 0,5° ; nøjagtighed,± 1,5 °C
  • Dimensioner: 3,5 L x 3,5 W x 1 in.H (8,9 x 8,9 x 2,5 cm)
  • 15-077-976 leveres med speciel flaskesonde specielt til køle-/fryseanlæg
Ordreinfo
Udskiftningsbatteri er kat. nr. 02-440-3A
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,18 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 3,5 x 3,5 x 1 tommer. (8,9 x 8,9 x 2,5 cm)
Til brug med (applikation) Overvågningsløsninger, køleskabe, stuetemperatur og inkubatorer.
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Inkluderer Flip open stand til bordpladebrug, vægmonteringsåbning, Velcro™ til at fastgøre til enhver overflade, AAA Alkaline batteri, Slagstærk ABS Plastkasse
Længde (engelsk) Kabel 72 tommer.
Længde (engelsk) sonde 1,5 tommer
Længde (metrisk) 89 mm
Længde (metrisk) kabel 182.8 cm
Længde (metrisk) sonde 3.81 cm
Materiale ABS-plast
Model- Sporbart termometer med nedsænkbar sonde til overvågning af løsninger og køleskabe
Sondetype Nedsænkelig
Opløsning 0,5 °C
Vægt (engelsk) 3,5 oz.
Vægt (metrisk) 90 g
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 176 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 80 °C
Min. Temperatur (engelsk) -40 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1,5 °C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 8.9 cm