Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Temperature/Humidity Meter
Artikelnummer. 11789825 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
0°C to 50°C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11789825
Simultaneously displays humidity, dew point and temperature
Simultaneously displays humidity, dew point and temperature. Fisher Scientific™ Traceable™ Temperature/Humidity Meter are ideal for use in cleanrooms, food-processing facilities, laboratories, and other humidity-sensitive areas.
  • Serial RS-232 output allows connection to a computer to download datalogger results for constant monitoring
  • Datalogger captures 1000 readings manually or automatically when set between 1 and 3600 second (sold separately)
  • Temperature range, 0° to 50°C (32° to 122°F), with 0.01° resolution, ±1°C accuracy
  • Relative humidity range, 10 to 95% RH, with 0.01% resolution, ±3% accuracy
  • Memory recalls maximum, minimum, and average readings
  • HOLD button freezes display for later reading
  • Large display (1.37 in.H) shows temperature and humidity simultaneously
Ordreinfo
Measures 1.25W x 3L x 7 in. H (3.2 x 7.6 x 17.8cm); weighs 9.5 oz. (269g)
Tekniske data
Type Thermohygrometer
Fugtighedsområde 10 to 95%
Opløsning 0.0001
Nøjagtighed ±3%
Temperaturområde (metrisk) 0°C to 50°C
Temperatur nøjagtighed ±1°C
Display Type LCD
Materiale ABS Plastic
Hukommelse Minimum/maximum readings
Temperaturområde (engelsk) 32°F to 122°F
Temperaturopløsning 0.01°F
Dimensioner (L x B x H) 3 x 1.25 x 7 in. (7.6 x 3.2 x 17.8 cm)
Længde (engelsk) 3 in.
Længde (engelsk) Kabel 40 in.
Længde (engelsk) sonde 8 in.
Længde (metrisk) 7.6 cm
Længde (metrisk) kabel 101.6 cm
Længde (metrisk) sonde 20.32 cm
Bredde (engelsk) 1.25 in.
Bredde (metrisk) 3.2 cm
Højde (engelsk) 7 in.
Højde (metrisk) 17.8 cm
Diameter (engelsk) sonde 0.66 in.
Diameter (metrisk) sonde 1.67 cm
Vægt (engelsk) 9.5 oz.
Vægt (metrisk) 0.269 kg
Til brug med (applikation) Ideal for use in cleanrooms, food-processing facilities, laboratories and other humidity-sensitive areas
Inkluderer 0.66 dia. x 8 in. L probe, 40 in. cable and 9V alkaline battery
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST