Beskrivelse
Traceable™ Stick-It Mini-Clock er ideelt til individuelle arbejdsområder med letlæselige lyse visere og hvid fejende sekundviser.
- Præcis kvartskrystal-nøjagtighed er 0,013 %
- O-ring forseglet metalkasse er vand-/støvtæt
- Flad bund gør det muligt at stå på hylde, skrivebord eller bænk
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mini ur |
| Nøjagtighed | 0.013% |
| Opløsning | 1 sek. |
| Vise | Analog |
| Materiale | Robust metal |
| Dybde (engelsk) | 0,3 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 0.76 cm |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,6 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.06 cm |
| Vægt (engelsk) | 1 oz. |
| Vis mere |