Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ SpatulaBalance™
Artikelnummer. 11744416 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Automationsgrænseflade:
Soft touch-taster
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Automationsgrænseflade Pakningsstørrelse
11744416 Soft touch-taster Hver
1 options
Artikelnummer. 11744416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00 DKK
    344.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.00 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Enestående Traceable™ SpatulaBalance™ øser materiale og vejer det øjeblikkeligt.
Overfører og vejer krystaller, granuleret materiale, faste stoffer, væsker, bundfald, kemikalier og dyre stoffer.
  • Balance med digitalt display er placeret i det gribevenlige håndtag
  • Soft-touch-taster med tre positioner i håndtaget tarerer, holder displayet og skifter gram/ounce
  • LCD angiver lavt batteri
  • Stor scoop minimerer spild
  • Kemisk- og korrosionsbestandig ABS-plast overfører materialer uden at klæbe
  • Scoop rummer 32 ml/1,1 fl. oz og scoop volumen er 32 cm 3 /1,95 cu. i.; løsnes fra balancen for rengøring i opvaskemaskine
  • Mærkninger på scoop gradueret fra 5 til 30 ml
  • Vejeområde: 0,0 til 10,580 oz. (0,0 til 300,0 g ) Læsbarhed: 0,005 oz. (0,1 g)
  • Gentagelighed i niveauposition: 0,1 g
  • Taraområde: 0 til 450 g
  • Linearitet:± 0,2 g
  • Dimensioner: 9 x 2 x 1 in. (22,9 x 5,1 x 2,5 cm)
  • Vægt: 3 oz. (85 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Automationsgrænseflade Soft touch-taster
Batteritype AAA
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Volumen 300 g
Display Type LCD
Læsbarhed 0.1 g
Inkluderer To AAA batterier
Linearitet ±0,2 g
Materiale ABS-plast
Model- 3475
Gentagelighed 0.1 g
Type Spatel balance
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 5.1 cm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Vægt (engelsk) 0.17 lb.
Vægt (metrisk) 0.08 kg