Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Lydniveaumåler
Artikelnummer. 11794266 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Frekvens:
500 Hz til 10 KHz eller 30 Hz til 10 KHz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Frekvens Pakningsstørrelse
11794266 500 Hz til 10 KHz eller 30 Hz til 10 KHz Hver
1 options
Artikelnummer. 11794266
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Måleren modtager lyd gennem en 1/2 tommer kondensatormikrofon.
Opløsning er 0,1dB med nøjagtighed på± 2 db. Responstiden kan indstilles til hurtig (0,2 sekunder) eller langsom (1,5 sekunder). MAX HOLD-funktionen bevarer den højeste aflæsning, der er registreret til senere visning. Optagerstik tillader optagelse af aflæsninger (AC og DC mV/dB) til brug med de fleste kortoptagere.
  • Tre decibelområder for større præcision
  • Justerbare svartider
  • Måler lav (30,0 til 80,0 dB), medium (50,0 til 100,0 dB), høj (80,0 til 130,0 dB)
Ordreinfo
Dimensioner: 3L x 1B x 3 in.H (25,4 x 7,6 x 2,5 cm). Nettovægt: 91/2 oz. (269 g). Der medfølger også 9V alkalisk batteri og bæretaske.
Certificeringer
Leveres med individuelt serienummereret ISO 7025 certifikat, der angiver sporbarhed til NIST .
Overholdelse
Møder IEC 651 Type 2-standarder ved at give vægtninger for både A (frekvenser fra 500 til 10 kHz) og C (frekvenser fra 30 til 10 kHz).
Tekniske data
Certificeringer/compliance Sporbart certifikat, IEC 651 Type 2, OSHA
Dimensioner 3 x 1 x 3 tommer. (7,62 x 2,54 x 7,62 cm)
Produkttype Lydniveaumåler
Frekvens 500 Hz til 10 KHz eller 30 Hz til 10 KHz
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) 7.62 cm
Inkluderer 9 V alkalisk batteri, bæretaske, 0,5 tommer kondensatormikrofon, optagerstik, gevindstativindsats
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 7.62 cm
Måleområde 35 til 80 dB lav, 50 til 100 dB medium, 80 til 130 dB høj
Opløsning 0.1 dB
Svartid 0,2 sek. hurtigt, eller 1,5 sek. langsom
Vægt (engelsk) 9,5 oz.
Vægt (metrisk) 269.32 g
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.54 cm