Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Sentry Thermometer
Artikelnummer. 11769745 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Produkttype:
Vaccinetermometer (°C)
Vaccinetermometer (°F)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11769745 Vaccinetermometer (°F) Hver
12641395 Vaccinetermometer (°C) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11769745
Indeholder
5mL Vaccine probe, flip open stand, wall hanging hook, magnet and Velcro™ mounting tape
Simultaneously displays ambient or probe temperature and minimum and maximum temperature readings
Simultaneously displays ambient or probe temperature and minimum and maximum temperature readings. Fisher Scientific™ Traceable™ Sentry Thermometer allows to instantly view if freezer, water bath or incubator is within temperature specification.
  • Simple, one-button operation resets the minimum/maximum memories
  • Waterproof probe and cable
  • Unit temperature range is -58 to 158°F or -50 to +70°C with a resolution of 1 degree and accuracy of +/- 1°C
  • Unplugging the cable activates a sensor inside the unit for monitoring ambient temperature
  • 10-foot-long; 0.06 in.diameter
Certificeringer
Individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioner (L x B x H) 2.63 x 2.5 x 0.75 in. (6.7 x 6.3 x 1.9 cm)
Display Dimensioner 0.5 in.H (13 mm)
Til brug med (applikation) Monitoring ambient temperature
Højde (engelsk) 0.75 in.
Højde (metrisk) 1.9 cm
Inkluderer 5mL Vaccine probe, flip open stand, wall hanging hook, magnet and Velcro™ mounting tape
Længde (engelsk) Kabel 120 in.
Længde (engelsk) sonde 1.25 in.
Længde (metrisk) 67 mm
Længde (metrisk) kabel 304.8 cm
Længde (metrisk) sonde 6.3 cm
Materiale ABS Plastic
Opløsning 1°C
Vægt (engelsk) 1.87 oz.
Vægt (metrisk) 53 g
Bredde (engelsk) 2.5 in.
Produkttype Vaccinetermometer (°F)
Længde (engelsk) 2.63 in.
Maks. Temperatur (engelsk) 158°F
Maks. Temperatur (metrisk) 70°C
Min. Temperatur (engelsk) -58°F
Min. Temperatur (metrisk) -50°C
Temperaturområde (engelsk) -58°F to +158°F
Nøjagtighed ±1°C
Bredde (metrisk) 6.3 cm