Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ RTD platin termometer
Artikelnummer. 11729765 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-100 °C til +300 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11729765 -100 °C til +300 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11729765
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
9V batteri og sonde med 40 tommer. (102 cm) kabel
Højpræcisions, holdbart termometer med platin RTD-sonde og lineær fuzzy logic- chip til drift i et bredt temperaturområde
Platin (100ohm) firetråds RTD-sonde kan bruges i væsker, luft/gas og halvfaste stoffer.
  • Opløsning: 0,01° under 200° og 0,1° over 200°
  • Nøjagtighed:± (0,1 % + 0,2 °C) under 200° ,± (0,15 % + 0,5 °C) over 200°
  • Sondeområde: -100° til +300 °C
  • Har HOLD-knap til at fryse displayet og optage læsning
  • Fejlsikkert display angiver lavt batteriniveau og probetilstand
  • Letlæselig LCD-skærm med høj kontrast med 1,3 cm (0,51 in.H) cifre
  • Aflæsninger opdateres 2,5 gange hvert sekund
  • Ideel til eksperimentelle applikationer og i svære miljøer
  • Reproducerbar betjening med én knap minimerer operatørfejl i kvalitetskontrolmiljøer
  • Bruges til at måle temperaturer i jord, fødevarer, ovne, kuvetter, gassystemer, reagenser, vandbade, spildevand, inkubatorer, kemiske opløsninger, petroleumsprodukter og ekstrem kulde
Ordreinfo
Enhedens dimensioner: 1,25 L x 3W x 7 in.H (3,2 x 7,6 x 17,8 cm); Vægt: 9,5 oz. (269 g); Sonden måler 6 tommer; Samlet længde: 12 tommer.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0, 50 og 100 °C
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,13 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 4 x 3 x 7 tommer. (10,1 x 7,6 x 17,8 cm)
Til brug med (applikation) Lab og plantebrug
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 17.8 cm
Inkluderer 9 V batteri og sonde med 40 tommer. (102 cm) kabel
Længde (engelsk) sonde 9''
Længde (metrisk) 101 mm
Længde (metrisk) sonde 22.8 cm
Materiale Plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 9,5 oz.
Vægt (metrisk) 200 g
Bredde (engelsk) 3 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 4 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 572 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelsk) -148 °F
Min. Temperatur (metrisk) -100 °C
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til +300 °C
Nøjagtighed 0,5 °C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 7.6 cm