Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Relativ luftfugtighed/temperaturmålere
Artikelnummer. 11774186 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
Digital luftfugtighedsmåler
Grav. Fugtighed/temperatur uden hukommelse
Grav. Fugtigheds-/temperaturmåler med aflæsning
Højde (metrisk):
10 cm
18 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11774186 Grav. Fugtighed/temperatur uden hukommelse 18 cm Hver
11764186 Digital luftfugtighedsmåler 10 cm Hver
11765843 Grav. Fugtigheds-/temperaturmåler med aflæsning 10 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11774186
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overvåg luftforholdene i miljøkamre, kemikalielagerområder, renrum, inkubatorer og lagerrum
Fisher Scientific™ Traceable™ Relativ luftfugtighed/temperaturmålere giver dig mulighed for at overvåge luftforholdene i miljøkamre, kemikalielagerområder, renrum, inkubatorer og lagerrum.
  • Fugtighedsområde: 25 til 95 % relativ luftfugtighed, nøjagtighed: ± 3 % RH (25 til 75) % RH,± 5% RF ellers
  • Vis kontinuerligt og samtidigt relativ luftfugtighed (11-661-11) eller luftfugtighed/temperatur (11-661-12) i ekstra store, 0,62 tommer høje (1,5 cm) cifre
  • Fremstillet af slagfast, kemikaliebestandig ABS-plast
Med temperaturaflæsning
  • Temperaturaflæsning ind° C eller° F; går fra 0° til 50 °C (32° til 122 F) °med± 1 C/°° F nøjagtighed
  • Måler 0,75 L x 3,25 W x 7 in.H (2 x 8 x 18 cm)
  • Nettovægt: 5 oz. (142 g)
  • Vægbeslag medfølger
Med temperaturaflæsning og dobbelt min./maks. Hukommelse
  • Temperaturaflæsning ind° C og° F; går fra 0° til 50 °C (32° til 122 F) °med± 1 C/°° F nøjagtighed
  • Minimum- og maksimumhukommelser tillader luftovervågning natten over, i weekenden eller i stort set alle andre tidsperioder
  • Måler 0,62 L x 2,62 W x 3,87 in.H (2 x 7 x 10 cm)
  • Nettovægt: 2 oz. (57 g)
  • Vægbeslag og bænkstativ medfølger
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibreret af en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ .
Overholdelse
Kat. nr. 11-661-13 opfylder føderale krav til CLIA-specifikation 493.1207 til overvågning af temperatur og fugtighed i kliniske laboratorier.
Tekniske data
Type Grav. Fugtighed/temperatur uden hukommelse
Fugtighedsområde 25 til 95 %
Opløsning 0.01
Nøjagtighed ±3 % RH (25 til 75) % RH,± 5% RF ellers
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Temperatur nøjagtighed ±1 °C (0 til 40 °C) ellers± 2 °C
Display Type LCD
Materiale ABS-plast
Hukommelse Gemmer og genkalder minimum/maksimum temperatur og luftfugtighed aflæsninger, display opdateret hvert sekund
Sensorer Solid State
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperaturopløsning 1 °F
Dimensioner (L x B x H) 0,62 x 2,62 x 37,87 tommer. (1,57 x 7 x 96 cm)
Længde (engelsk) 0,62 tommer.
Længde (metrisk) 1.57 cm
Bredde (engelsk) 2,62 tommer.
Bredde (metrisk) 7 cm
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 18 cm
Vægt (engelsk) 2,5 oz.
Vægt (metrisk) 0.07 kg
Til brug med (applikation) Overvåg luftforholdene i miljøkamre, kemikalielagerområder, renrum, inkubatorer og lagerrum
Inkluderer Bænkstativ, skift til+ læse° F/° C, hurtigrespons solid-state sensorer og to AAA batterier
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST