Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Plus Termometer
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Fisher Scientific™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Plus Termometer overvåger nøjagtigt temperaturer i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe med lukket temperaturbufret sensor.
Med 5 ml rund flaske. Vaccineflasken efterligner vaccinens temperatur og passer i vaccinebakken.
- Proben er forseglet i glykolopløsning
- Flasken isolerer sensoren mod hurtige temperaturændringer, når køleskabsdøren åbnes
- Overvåger høje/lave aflæsninger natten over, i weekenden eller i en hvilken som helst tidsperiode - en væsentlig fordel i forhold til læse-kun glastermometre
- Temperaturområdet er -58 til 158 °F og -50 til +70 °C med en opløsning på 0,1 grad og en nøjagtighed på +/- 0,5 C
- Minimum/maksimum hukommelse
- Høj og lav indstillelige alarmer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelsk) sonde | 0,18 tommer. |
| Dimensioner (L x B x H) | 3,25 x 2,5 x 0,6 tommer. (8,3 x 6,35 x 1,5 cm) |
| Til brug med (applikation) | Overvågning af temperatur i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe |
| Højde (engelsk) | 0,6 tommer |
| Højde (metrisk) | 1.5 cm |
| Inkluderer | Velcro™ , magnetstrimler, sporbart certifikat og AAA-batteri |
| Længde (engelsk) Kabel | 120 tommer. |
| Længde (engelsk) sonde | 11.2 ft. |
| Længde (metrisk) | 83 mm |
| Vis mere |