Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Tryk/vakuummålere
Artikelnummer. 11724216 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Trykområde:
-736 til 1500 mmHg
-736 til 37.500 mmHg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trykområde Pakningsstørrelse
11724216 -736 til 1500 mmHg Hver
11714216 -736 til 37.500 mmHg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11724216
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Certificate to indicate traceability to standards provided by NIST, 40 in. (102cm) cable, and transducer with 1/4 NPT male-threaded stainless-steel end. Also includes one 9V battery.
Traceable™ Tryk-/vakuummålere måler i millimeter kviksølv, pund pr. kvadrattomme, søjler, meter vand og atmosfærer.
Bærbare målere med sensor og kabel. Brug med alle gasser og væsker, der er kompatible med 316 rustfrit stål. Nøjagtighed: 1 % fuldskala +1 ciffer.
  • Data vises på letlæselig LCD med 1 cm cifre
  • Indeholder DATA HOLD-knap til at fryse displayet og fange aflæsninger
  • Hukommelsestasten genkalder højeste og laveste aflæsninger
  • Nulstilling opnås med et tryk på en knap
  • Enheden kan tilsluttes en computer eller datalogger via den serielle RS-232-port til registrering af resultater
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret til A2LA, hvilket indikerer sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Batteritype 9 V
Certificeringer/compliance ISO 9001/ISO 17025 A2LA/NIST
Dimensioner (L x B x H) 3 x 1,25 x 7 tommer. (7,62 x 3,17 x 17,8 cm)
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 17.8 cm
Inkluderer Certifikat for at angive sporbarhed til standarder leveret af NIST , 40 tommer. (102 cm) kabel og transducer med 1/4 NPT han-gevind rustfrit stål ende, inkluderer også et 9 V batteri
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 7.62 cm
Vægt (engelsk) 9,5 oz.
Vægt (metrisk) 0.26 kg
Bredde (engelsk) 1,25 tommer.
Bredde (metrisk) 3.17 cm
Nøjagtighed 1 % fuldskala
Display Type LCD
Trykområde -736 til 1500 mmHg
Produkttype Tryk/vakuummåler