Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Bærbar måler til opløst ilt
Artikelnummer. 11754266 Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (applikation):
GØR
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11754266
Kræver
DAS-3™ Dataopsamlingssystem tilbehør (11-661-22) eller DAS-4™ Datalogger System (06-662-72) er påkrævet for at overføre data til en computerfil
Traceable™ Bærbar Opløst Oxygen Meter kan spores til NIST™ standarder.
  • Store cifre viser samtidig DO og temperatur
  • DO-område, 0,0 til 20,0 mg/L, opløsning på 0,1,± 0,4 mg/L nøjagtighed
  • Temperaturområde, 0° til 60 °C (32° til 140 °F),± 0,8 C (°± 1,5 °F)
  • Måleren genkalder højeste, laveste og gennemsnitlige aflæsninger; HOLD-knappen fryser displayet
  • RS-232-C udgang forbindes til computer eller datalogger til overvågning og lagring af resultater
Ordreinfo
Dimensioner (L x B x H): 3 x 1,25 x 7 tommer. (7,6 x 3,2 x 17,8 cm); vejer 9,5 oz. (269 g). 115 V adapter (11-661-23) fås separat
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret til A2LA. ISO 17025 Certifikat leveret for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af NIST
Tekniske data
Inkluderer Probe, elektrolytopløsning, 40 tommer. (101,6 cm) kabel, 9 V alkalisk batteri, RS-232-C udgang, to udskiftningssondehoveder, prøveprogram, der gemmer 100 aflæsninger
Udgange RS232C
Til brug med (applikation) GØR
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 60 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) ±0,8 °C
Display Type LCD
Certificeringer/compliance ISO 17025, NIST
Vægt (metrisk) 0.26 kg
Vægt (engelsk) 9,5 oz.
Range (RDO) 0 mg/L til 20 mg/L
Område (DO) 0 til 20 mg/L
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 39 %
Opløsning (DO) 0.1 mg/L
Detektionsområde 0 til 20 mg/L
Mætningsområde 0 til 100 % luftmætning
Mætningsopløsning 0.1%
Temperaturområde (engelsk). 32 °F til 140 °F
Batteritype Alkalisk
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Længde (metrisk) 3.2 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 17.8 cm
Nøjagtighed (DO) ±0,4 mg/L
Spænding 115 V