Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Platinum Ultra-præcis erstatningshåndtagssonde
Artikelnummer. 15254016 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-200 °C til +500 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
15254016 -200 °C til +500 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15254016
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Traceable™ Platinum Ultra-Accurate Replacement Handle Probe er et tilbehør til brug med sporbart Platinum Ultra-Accurate digitalt termometer.
  • Høj nøjagtighed: 0,05 procent mellem -80 og +290 grader. Celsius
  • Vandtæt
  • 4-leder platin/rustfrit stål
Tekniske data
Diameter (engelsk) sonde 0,13 tommer.
Diameter (metrisk) sonde 3.3 mm
Længde (engelsk) Kabel 6 ft.
Længde (engelsk) sonde 7 tommer
Længde (metrisk) 1,8 m (kabel), 17,8 cm (sonde)
Længde (metrisk) kabel 1.8 m
Længde (metrisk) sonde 17.8 cm
Materiale Platin, Rustfrit stål
Sondetype Platin RTD sonde i rustfrit stål
Produkttype Udskiftning af håndtagssonde
Maks. Temperatur (engelsk) 932 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 500 °C
Min. Temperatur (engelsk) 392 °F
Min. Temperatur (metrisk) 200 °C
Temperaturområde (engelsk) -328 °F til +932 °F
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +500 °C
Til brug med (udstyr) Sporbart Platinum Ultra-præcis digitalt termometer
Nøjagtighed 0,05 procent mellem -80 til +290 grader C
Vis mere Vis mindre
For forbedret ydeevne bør sonder kalibreres som et system med måleren.