Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Platinum Ultra-præcis udskiftning Bullet™ sonde
Artikelnummer. 15264016 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-100 °C til +200 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
15264016 -100 °C til +200 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15264016
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Traceable™ Platinum Ultra-præcis udskiftning Bullet™ Probe er et tilbehør til brug med Sporbart Platinum Ultra-præcis digitalt termometer.
  • Tilbehør til brug med Sporbart Platinum Ultra-præcis digitalt termometer
  • Høj nøjagtighed: 0,05 procent mellem -80 og +290 grader. Celsius
  • Vandtæt
  • 4-leder platin/rustfrit stål
    • Probe: 0,381 dia. x 15,24 mm L (0,15 x 6 tommer)
    • Kabellængde: 2,74 m (9 fod)
Tekniske data
Diameter (engelsk) sonde 0,15 tommer.
Diameter (metrisk) sonde 0.381 mm
Længde (engelsk) Kabel 9 ft.
Længde (engelsk) sonde 6 tommer
Længde (metrisk) 2,74 m (kabel), 152,4 mm (sonde)
Længde (metrisk) kabel 2.74 m
Længde (metrisk) sonde 15.24 mm
Materiale Platin, Rustfrit stål
Sondetype Platin RTD kuglesonde i rustfrit stål
Produkttype Kuglesonde
Maks. Temperatur (engelsk) 554 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (engelsk) -148 °F
Min. Temperatur (metrisk) -100 °C
Temperaturområde (engelsk) -148 °F til +392 °F
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til +200 °C
Til brug med (udstyr) Sporbart Platinum Ultra-præcis digitalt termometer
Nøjagtighed 0,05 procent mellem -80 til +290 grader C
Vis mere Vis mindre
For forbedret ydeevne bør sonder kalibreres som et system med måleren.