Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Platinum højnøjagtighed køle/fryse termometer
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Indeholder
Batterier, platin RTD-sensor/probe i rustfrit stål, magnetstrimler, Velcro™ tape, bænkstativ.
Viser minimum/maksimum aflæsninger for sidste 24 timer (hver time), syv dage (hver dag) eller sidste 31 dage (hver dag). Fisher Scientific™ Traceable™ Platin højnøjagtigt køleskab/fryser-termometer med en vandtæt platin-probe i rustfrit stål giver nøjagtige aflæsninger med spidspenetration på 0,3 tommer og vandtæt kabel.
Tredobbelt display viser aktuelle° F/° C og minimum/maksimum temperaturer
- Tids-/datostempeltasten viser det nøjagtige klokkeslæt og dato for alle minimums- og maksimumsaflæsninger
- 4-leder platinsensor sikrer lineær respons og høj nøjagtighed over hele området
- Alarmen kan indstilles i 0,1° stigninger og signaler, når temperaturen stiger over/falder under sætpunkter
- Visuelle LED'er og hørbar alarm signalerer konstant, selvom temperaturen vender tilbage til ikke-alarmområdet
- Opløsning: 0,01°
- Nøjagtighed:± 0,1 °C
- Display: letlæseligt, 3-linjers og 2 alarm-LED'er
- Kabellængde: 10 fod
- Størrelse: 2,75 x 4,25 x 0,75 tommer.
- Vægt: 5 oz.
- Etui: slagfast, kemikalieresistent ABS-plast
Certificeringer
Et individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST (Det Nationale Institut for Standarder og Teknologi). NIST sporbar
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Platinsensor/probe i rustfrit stål, stativ, vægbeslag, batterier, sporbart certifikat. |
| Længde (metrisk) | 18 cm |
| Materiale | ABS-plast |
| Sondetype | Rustfrit stål håndtagsprobe |
| Opløsning | 0,01 °C |
| Produkttype | Digitalt termometer |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 392 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 199,99 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | -148 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -100 °C |
| Vis mere |