Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Platinum højnøjagtighed køle/fryse termometer
Artikelnummer. 13507080 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-100,00 °C til +199,99 °C
-100,00 °C til +70 °C
Temperaturområde (engelsk):
-148 °F til +158 °F
-148 °F til +392 °F
Sondetype:
Kuglesonde
Rustfrit stål håndtagsprobe
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk) Sondetype
13507080 -100,00 °C til +70 °C -148 °F til +158 °F Kuglesonde
13597070 -100,00 °C til +199,99 °C -148 °F til +392 °F Rustfrit stål håndtagsprobe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13507080
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Batterier, platin RTD-sensor/probe i rustfrit stål, magnetstrimler, Velcro™ tape, bænkstativ
Viser minimum/maksimum aflæsninger for sidste 24 timer (hver time), syv dage (hver dag) eller sidste 31 dage (hver dag).
Viser minimum/maksimum aflæsninger for sidste 24 timer (hver time), syv dage (hver dag) eller sidste 31 dage (hver dag). Fisher Scientific™ Traceable™ Platin højnøjagtigt køleskab/fryser-termometer med en vandtæt platin-probe i rustfrit stål giver nøjagtige aflæsninger med spidspenetration på 0,3 tommer og vandtæt kabel.
Tredobbelt display viser aktuelle° F/° C og minimum/maksimum temperaturer
  • Tids-/datostempeltasten viser det nøjagtige klokkeslæt og dato for alle minimums- og maksimumsaflæsninger
  • 4-leder platinsensor sikrer lineær respons og høj nøjagtighed over hele området
  • Alarmen kan indstilles i 0,1° stigninger og signaler, når temperaturen stiger over/falder under sætpunkter
  • Visuelle LED'er og hørbar alarm signalerer konstant, selvom temperaturen vender tilbage til ikke-alarmområdet
  • Opløsning: 0,01°
  • Nøjagtighed:± 0,1 °C
  • Display: letlæseligt, 3-linjers og 2 alarm-LED'er
  • Kabellængde: 10 fod
  • Størrelse: 2,75 x 4,25 x 0,75 tommer.
  • Vægt: 5 oz.
  • Etui: slagfast, kemikalieresistent ABS-plast
Certificeringer
Et individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST (Det Nationale Institut for Standarder og Teknologi). NIST sporbar
Tekniske data
Diameter (engelsk) sonde 0,187 in. dia.
Inkluderer Batterier, platin RTD-sensor/probe i rustfrit stål, magnetstrimler, Velcro™ tape, bænkstativ
Længde (engelsk) sonde 0,74 tommer.
Længde (metrisk) 18 cm
Længde (metrisk) sonde 9 tommer
Materiale ABS-plast
Sondetype Kuglesonde
Opløsning 0,01 °C
Produkttype Digitalt termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -148 °F
Min. Temperatur (metrisk) -100 °C
Temperaturområde (engelsk) -148 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -100,00 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±0,1 °C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 8 cm