Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Platinum højnøjagtighed køle/fryse termometer
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Traceable™ Platinum højnøjagtighed køleskab/fryser termometer gemmer i hukommelsen og viser minimum/maksimum aflæsninger for de sidste 24 timer (hver time), syv dage (hver dag) eller sidste 31 dage (hver dag).
- Høj/lav alarm
- Tids-/datostempeltasten viser det nøjagtige klokkeslæt og dato for alle minimums- og maksimumsaflæsninger
- Opløsning og nøjagtighed opfylder præcise mål for køleskabe/frysere
- Forseglet flaske i GRAS (generelt anerkendt som sikre) materialer er isoleret mod hurtige temperaturændringer, når døren åbnes
- Køle-/frysedøren lukker og tætner tæt omkring mikrotyndt kabel
- Tredobbelt display viser aktuelle° C/° F og minimum/maksimum temperaturer
- Alarm kan indstilles i 0.1° stigninger og signaler, når temperaturen stiger over eller falder under sætpunkter
- Visuelle LED'er og hørbare alarmsignaler konstant, selvom temperaturen vender tilbage til ikke-alarmområdet
- Tillader nem en-tast kalibrering af brugeren
Specifikationer
- Rækkevidde: -50° til +70,00 °C
- Opløsning: 0,01°
- Nøjagtighed:± 0,1 °C
- Display: tre linjer, to alarm-LED'er
- Kabel: vandtæt, 120 tommer.
- Urkasse: slagfast, kemikaliebestandig, ABS-plast
- Størrelse: 2,75 x 4,25 x 0,75 tommer.
- Vægt: 5 oz. (141,7 g)
Flaskesonde:
- Fire-tråds platin vandtæt flaskesonde sikrer lineær respons og høj nøjagtighed over hele området
- Forseglet flaske GRAS (generelt anerkendt som sikkert) materiale er isoleret mod hurtige temperaturændringer, når døren åbnes
- 1 x 2,5 tommer.
Probe uden flaske:
- Ingen flaske
- Proben er 0,187 in. dia. x 0,75 in.L
Certificeringer
Et individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST (Det Nationale Institut for Standarder og Teknologi). NIST sporbar
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Batterier, 10 fod. kabel, kuglesonde 201 tommer kabel, magnetstrimler, Velcro™ tape, bænkstativ |
| Længde (metrisk) | 18 cm |
| Materiale | ABS-plast |
| Sondetype | Flaskesonde |
| Opløsning | 0,01 °C |
| Produkttype | Digitalt termometer |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 158 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 70 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | -58 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -50 °C |
| Vis mere |