Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Platin fryser termometer
Artikelnummer. 11739765 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-99,9 °C til +199,9 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
11739765 -99,9 °C til +199,9 °C
1 options
Artikelnummer. 11739765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 DKK
    563.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 261.57 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Justerbar sondeholder, Velcro™ fastgørelsesanordninger, magnetstrimler, sonde, slagfast, kemikaliebestandigt ABS-hus, 9V alkalisk batteri
Overvåger nøjagtigt temperaturer i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe.
  • Ultratyndt mikrokabel gør det muligt at lukke fryserdøre uden at påvirke tætningen
  • Hurtig respons, 100,0 Ohm platinsonde er velegnet til brug med væsker, luft/gas og frosset materiale
Specifikationer:
  • Rækkevidde: -99,9° til +199,9 °C
  • Nøjagtighed:± 2 °C
  • Opløsning: 0,1°
  • Termometerstørrelse: 2,75 x 4,25 x 0,75 tommer. (6,9 x 10,8 x 1,9 cm)
  • Vægt: 4,25 oz. (0,12 kg)
  • Sondelængde: 3 tommer. (7,6 cm), dia. 0,16 tommer. (41 mm)
  • Samlet stilk længde: 5 tommer. (12,7 cm)
  • Kabellængde: 9,66 fod. (2,9 m)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,16 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 4,25 x 2,75 x 0,75 tommer. (10,8 x 7,6 x 1,9 cm)
Til brug med (applikation) Overvågning af temperatur i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 1.9 cm
Inkluderer Justerbar sondeholder, Velcro™ fastgørelsesanordninger, magnetstrimler, sonde, slagfast, kemikaliebestandigt ABS-hus, 9V alkalisk batteri
Længde (engelsk) Kabel 115,9 tommer.
Længde (engelsk) sonde 5 tommer
Længde (metrisk) 108 mm
Længde (metrisk) kabel 294.43 cm
Længde (metrisk) sonde 12.7 cm
Materiale ABS-plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 4,25 oz.
Vægt (metrisk) 120 g
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 4,25 tommer
Maks. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (metrisk) -100 °C
Temperaturområde (metrisk) -99,9 °C til +199,9 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±2 °C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 7 cm