Få mere at vide
Traceable™ pH-bufferstandarder, certificeret referencemateriale (CRM), Fisherbrand™
Artikelnummer. 11794256 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Mængde:
16 oz.
6 x 100 ml
Emballage:
6 skud á 100 ml
Flaske
pH:
10,012
4,005
7,0
7,00
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage pH unitSize
11794256 6 x 100 ml 6 skud á 100 ml 10,012 Pakke med 6
11774256 6 x 100 ml 6 skud á 100 ml 4,005 Pakke med 6
11744256 16 oz. Flaske 4,005 Hver
11784256 6 x 100 ml 6 skud á 100 ml 7,00 Pakke med 6
11754256 16 oz. Flaske 7,0 Hver
11764256 16 oz. Flaske 10,012 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11794256
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
IUPAC formulering
  • Kompatibel med alle mærker og instrumenter og elektroder
  • Nøjagtighed ved 25 °C er± 0,010 pH
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale pH Buffer Standards
Til brug med (applikation) Kalibrering
Til brug med (udstyr) Instruments and Electrodes
pH 10,012
Fysisk form Væske
Mængde 6 x 100 ml
Løsningstype Buffer
Renhedsgrad noter Accuracy at 25°C is ±0010pH
Emballage 6 skud á 100 ml
Sporbarhed til NIST Traceable to NIST
Grad Certificeret