Få mere at vide
Traceable™ pH-bufferstandarder, certificeret referencemateriale (CRM), Fisherbrand™
Shop alle Fisherbrand produkter
Mængde:
16 oz.
6 x 100 mL
Emballage:
6 skud á 100 ml
Bottle
Flaske
pH:
4.005
7.0
7.00
10.012
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pH Buffer Standards |
| Til brug med (applikation) | Kalibrering |
| Til brug med (udstyr) | Instruments and Electrodes |
| pH | 7.00 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 6 x 100 mL |
| Løsningstype | Buffer |
| Renhedsgrad noter | Accuracy at 25°C is ±0010pH |
| Emballage | 6 skud á 100 ml |
| Sporbarhed til NIST | Traceable to NIST |
| Vis mere |