Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Nano™ Timer
Artikelnummer. 15294006 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
23 timer. 59 min. 59 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
15294006 23 timer. 59 min. 59 sek. Hver
1 options
Artikelnummer. 15294006
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder ultra-lille størrelse med intuitiv betjening
Tilbyder ultra-lille størrelse med intuitiv betjening. Fisher Scientific™ Traceable™ Nano Timer viser alarmtid/stopur (optælling) og tidspunkt på dagen (AM/PM og 24-timers format).
  • Tæller ned eller op til 23 timer, 59 minutter, 59 sekunder på to timing-kanaler
  • Nøjagtighed: 0,01 %
  • 0,375 tommer høje cifre kan læses fra 10 fod. (3m)
  • For gentagne tests vender to-kanals hukommelsen tilbage til den oprindelige programmerede tid
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™
Tekniske data
Produkttype Håndholdt/benchtop timer
Tidsområde 23 timer. 59 min. 59 sek.
Alarmer Høj db alarm lyder i 1 min.
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 1 sek.
Vise LCD
Dimensioner (L x B x H) 2,5 x 0,5 x 2 tommer. (6,4 x 1,3 x 5,08 cm)
Længde (engelsk) 2,5 tommer
Længde (metrisk) 6.4 cm
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 1.3 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (engelsk) Display 0,375 tommer
Højde (metrisk) 5.08 cm
Højde (metrisk) skærm 0.93 cm
Vægt (engelsk) 2,5 oz.
Vægt (metrisk) 71 g
Inkluderer Sporbart certifikat
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST