Få mere at vide
Fisherbrand™ Refrigerator/Freezer Plus™ Termometer
Artikelnummer. 11709755 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +70 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11709755 -50 °C til +70 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11709755
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00 DKK
    489.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 190.45 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan bruges til væsker, luft/gas, halvfaste stoffer, vandbade og køleskabe
Overvåger temperaturer nøjagtigt i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe med lukket temperaturbufret sensor. Fisherbrand™ Køle/fryseskab Plus™ Termometer inkluderer sensor med 5 mm diameter og 19 mm længde. Kan bruges til væsker, luft/gas, halvfaste stoffer, vandbade og køleskabe.
  • Minimum og maksimum temperatur hukommelse
  • Tredobbelt display viser samtidig minimum, maksimum og aktuelle temperaturer
  • Høj- og lavtemperaturalarm programmerbar i trin på 1 grad
  • Inkluderer kalibreringscertifikat
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,18 tommer.
Diameter (metrisk) sonde 5 mm
Dimensioner (L x B x H) 83 x 16 x 64 mm
Til brug med (applikation) Overvågning af temperatur i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe
Inkluderer Sporbart certifikat, AAA batteri
Længde (engelsk) Kabel 120 tommer.
Længde (metrisk) 83 mm
Længde (metrisk) kabel 304.8 cm
Materiale Plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 4 oz.
Vægt (metrisk) 113.39 g
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 3,25 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Overvågning af temperatur i fryseren
Nøjagtighed ±0,5 °C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 6.35 cm