Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Card Køleskab/Freezer Termometre/Fugtmåler
Artikelnummer. 13557070 Shop alle Fisherbrand produkter
Sondetype:
No Probe
Stainless Steel Probe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13557070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Min/max hukommelser, høj/lav alarmer og datafangst; viser° F/° C
Stand-alone enhed med datalogging-funktioner; bruger et udtageligt standard SD-hukommelseskort, der er identisk med typer, der bruges i digitale kameraer.
Termometer
  • Dækker -30° til +70 °C (-22° til +158 °F)
  • Forseglet flaskeføler er isoleret mod hurtige temperaturændringer, når køleskabsdøren åbnes
  • Opløsning i forseglet flaske GRAS (generelt anerkendt som sikkert) materiale
  • Tyndt kabel er let for køleskabsdøren at lukke og forsegle
  • Alarmen går i 0.1° stigninger; bipper og blinker en lys rød LED, når temperaturen stiger over eller falder under brugerindstillede trippunkter
  • Fire-linjers display viser temperatur på flaskesonde, omgivende temperatur, luftfugtighed og tidspunkt på dagen
  • Batterier og adapter medfølger
Datalogning
  • Optager aflæsninger fra én gang i minuttet op til én gang hvert 720. minut på et udtageligt standard SD-hukommelseskort
  • Termometer fanger 5,9 millioner aflæsninger (over 10 års aflæsninger minut for minut)
  • Hukommelseskortlæser (medfølger) sættes i evt USB Windows™ eller Mac™ computer port— ingen software at installere— for en øjeblikkelig rapport
  • Hukommelseskortets tekstfil viser dato, klokkeslæt og sensoraflæsninger på en enkelt linje
  • Tekstrapporten inkluderer dato/klokkeslæt og sensoraflæsninger, som kan sendes til ethvert regneark eller database
Specifikationer
  • Sonder: intern omgivelse, intern fugtighed; ekstern flaskesonde eller sonde af rustfrit stål
  • Probe temperaturområde: -30° til +70 °C (-22° til +158 °F)
  • Opløsning: 0,1 °C
  • Probe temperatur nøjagtighed:± 0,6 °C (0° til 50 °C [32° til 122 °F]),± 1,2 °C (-30° til 0 °C [-22° til +32 °F], 50° til 70 °C [122° til 158 °F)
  • Fugtighedsområde: 0 til 99,9 % relativ luftfugtighed
  • Fugtighed Opløsning: 0,1
  • Fugtighedsnøjagtighed: ±5 % RF ved 25 °C (77 °F) i området 20 til 85 % RF,± 7 % RF andre steder
  • Display: fire-linjers udlæsning, LCD-cifrehøjde: 0,7 tommer. (1,7 cm)
  • Flaskesondestørrelse: 1 x 2,5 tommer. (2,54 x 6,35 cm)
  • Sondestørrelse i rustfrit stål: 0,16 x 1 tommer. (0,41 x 2,54 cm)
  • Kabel, L: 79 tommer. (200 cm)
  • Størrelse, L x B x H: 3,5 x 4,25 x 1,25 tommer. (8,89 x 32,7 x 3,18 cm)
  • Vægt: 7 oz. (198 g)
  • Etui: slagfast, kemikaliebestandigt, ABS
Begge modeller inkluderer interne prober til at måle omgivende temperatur og luftfugtighed
  • S04566: Flaskesondemodel er ideel til overvågning af køleskabe, frysere og inkubatorer
  • S04567: Sondemodel i rustfrit stål er ideel til QC og forskning
Ordreinfo
Batterier holder et år uden dataopsamling og en måned med samplinghastighed på én pr. minut. Hvis adapteren ikke modtager strøm, giver batteriet automatisk backup.
Certificeringer
Et individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST (Det Nationale Institut for Standarder og Teknologi). NIST sporbar
Tekniske data
Certificeringer/compliance Sporbar til NIST
Inkluderer Uden sonde i rustfrit stål, med 256 MB SD-hukommelseskort, USB hukommelseskortlæser, magnetiske monteringslister, Velcro vægbeslag, bænkstativ, batterier, adapter, plastikkasse
Længde (engelsk) Samlet 1 tomme
Længde (metrisk) 18 cm
Længde (metrisk) samlet 25.4 mm
Materiale Plast
Sondetype No Probe
Opløsning 0,1°C
Bredde (engelsk) 2.5 ft.
Produkttype Digitalt termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -22 °F
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (engelsk) -22 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±0,6 °C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 76.2 cm