Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Hukommelseskort fugtighed/temperatur/dugpunktsmåler
Artikelnummer. 15214016 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
0 °C til 50 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15214016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Traceable™ Hukommelseskort fugtighed/temperatur/dugpunktsmåler med min/max hukommelse og høj/lav alarmer plus integreret datalogger.
Overvåger skabe, inkubatorer, renrum, lagerrum, laboratorier, emhætter og kritiske områder
Termometer
  • Dækker 32° til 122,0 °F (0° til 50,0 °C)
  • Min/maks. viser højeste/laveste aflæsninger for enhver tidsperiode
  • Alarmen indstilles i trin på 0,1
  • Alarmen bipper og blinker med en lys rød LED, når temperatur, fugtighed eller dugpunkt stiger over eller falder under brugerindstillede trippunkter
  • Fire-linjers display med 0,7 tommer cifre
DataLogger
  • Optager aflæsninger fra én gang i minuttet til op til én gang hvert 720. minut på et standard SD-hukommelseskort
  • Fanger svarende til minut-for-minut aflæsninger over 10 år
  • Medfølgende hukommelseskortlæser sættes i evt USB computerport for en øjeblikkelig rapport, uden software at installere
  • Tekstrapporten inkluderer dato/klokkeslæt og alle sensoraflæsninger på en enkelt linje
  • Rapporten kan sendes til ethvert regneark eller database
Specifikationer
  • Samplinghastighed: En gang pr. minut op til en gang pr. 720 minutter (brugerkonfigurerbar)
  • Hukommelse: 256 MB hukommelseskort, men op til 4 GB kort kan rummes
  • Funktioner: Min/max hukommelse, Høj/lav alarm, datafangst
  • Temperaturområde: 0° til 50,0 °C med 0,1 C °opløsning
  • Temperatur nøjagtighed:± 1 °C
  • Fugtighedsområde: 0,0 til 90,0 %
  • Luftfugtighedsopløsning: 0,1 %
  • Fugtighedsnøjagtighed: ±5 % RH ved 25 °C mellem 20 og 85 % RH; ±7 % RF andre steder
  • Dugpunktsområde: -20,0° til +50,0 C °med 0,1° opløsning
  • Størrelse L x B x H: 3,5 x 4,25 x 1,25 tommer. (8,9 x 10,8 x 3,2 cm)
  • Vægt: 7 oz. (200 g)
Ordreinfo
Fungerer på medfølgende batterier eller medfølgende adapter. Batterier holder et år uden dataopsamling og en måned med samplinghastighed på én pr. minut. Hvis adapteren ikke modtager strøm, giver batteriet automatisk backup.
Certificeringer
Et individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST (Det Nationale Institut for Standarder og Teknologi). NIST sporbar
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioner (L x B x H) 8.9 x 10.8 x 3.17 cm
Til brug med (applikation) Skabe, inkubatorer, renrum, lagerrum, laboratorier, emhætter og kritiske områder
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Højde (metrisk) 3.17 cm
Fugtighedsområde 0 til 90 % RF
Inkluderer Batterier, adapter, 256 MB hukommelseskortlæser, magnetiske monteringsstrimler, Velcro™ Vægmontering, bænkstativ, sporbart certifikat og høj slagkraft, kemisk resistent, ABS plastkasse
Længde (metrisk) 8.9 cm
Materiale ABS-plast
Vægt (engelsk) 7 oz.
Vægt (metrisk) 120.5 g
Bredde (engelsk) 4,25 tommer
Produkttype Hukommelseskort fugtighed/temperatur/dugpunktsmåler
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 32 °F
Min. Temperatur (metrisk) 0 °C
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±5 % RF ved 25 °C (20 til 85 % RF),± 7% RF ellers
Vise LCD
Bredde (metrisk) 10.8 cm