Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Manometer tryk/vakuummålere
Artikelnummer. p-2330760 Shop alle Fisherbrand produkter
Trykområde:
-100 til 100 psi
-15 til 15 psi
-30 til 30 psi
-5 til 5 psi
Produkttype:
Ikke-udskrivende model
Udskrivningsmodel
Vægt (metrisk):
0.14 kg
0.34 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11704216
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Nonprinting model includes tubing, 9V battery, ABS plastic carrying case and RS-232 port; Printing model includes hose/tubing, “AA” batteries, ABS plastic carrying case, computer output, 79 in. computer cable with software CD and paper roll.
Bærbare enheder måler og viser differenstryk/vakuum i 11 forskellige enheder (psi, mbar osv.)
  • Bærbar enhed måler og viser differenstryk/vakuum i: psi, mbar, bar, cm/H 2 O, inch/H 2 O, feet/H 2 O, mm/Hg, inch/Hg, kg/cm 2 , oz./inch 2 og kPa
  • Svartid: 0,5 sek.
  • Nøjagtighed:± 0,3 % af fuldskala mellem 0 og 50 °C
  • Aflæsninger vises på baggrundsbelyst display med 0,625 in.H (1,6 cm) cifre, der er synlige fra 6 fod. Funktionen DATA HOLD-knap til at fryse displayet og fange aflæsninger
  • Hukommelsestasten genkalder højeste og laveste aflæsninger
  • Differentiel funktion beregner forskellen mellem to aflæsninger
  • Nulstilling opnås med et tryk på en knap
  • Visningstider op til 99 timer, 59 minutter, 59 sekunder, som giver brugeren mulighed for at registrere, hvornår maksimalt eller minimalt tryk er opnået
Udskrivningsmodel
  • Fanger og gemmer op til 99 aflæsninger med et tryk på en knap
  • Datalogging tillader optagelse og lagring af op til 12.000 aflæsninger med intervaller så korte som 1 sekund eller så længe som 2 timer; udskriver prøvenummer, aktuel læsning, dato og klokkeslæt
  • Manuelle hukommelser og datalogger hukommelser udskrives uden behov for en computer
  • Computeroutput gør det muligt at streame manuelle hukommelser, datalogger-hukommelser og aktuel programmerbar optagelse til en pc-computer
Ordreinfo
Dimensioner: 7,125 L x 2,75 W x 1,125 in. H (18,1 x 7,0 x 2,9 cm). Accepterer slanger fra 0,062 til 0,187 tommer. Indre dia. Udskriftsfri model: 5 oz.; Udskrivningsmodel: 12 oz.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioner (L x B x H) 8 x 2,75 x 1,75 tommer. (20,32 x 7 x 4,45 cm)
Til brug med (applikation) Bærbare enheder måler og viser differenstryk/vakuum i 11 forskellige enheder (psi, mbar osv.)
Højde (engelsk) 1,12 tommer.
Højde (metrisk) 2.9 cm
Inkluderer Slange/slange, AA-batterier, ABS-plastiktaske, computerudgang, Papirrulle
Længde (engelsk) 7,12 tommer.
Længde (metrisk) 18.1 cm
Materiale ABS-plast
Driftstemperatur (engelsk) 32 °F til 122 °F
Driftstemperatur (metrisk) 0 °C til 50 °C
Svartid 0,5 sek.
Tidsområde 99 timer 59 min. 59 sek.
Vægt (engelsk) 12 oz.
Vægt (metrisk) 0.34 kg
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Bredde (metrisk) 7 cm
Nøjagtighed ±0,3 %
Display Type LCD
Trykområde -100 til 100 psi
Produkttype Udskrivningsmodel