Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Manometer tryk/vakuummålere
Artikelnummer. 11784206 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Trykområde:
-100 til 100 psi
-15 til 15 psi
-30 til 30 psi
-5 til 5 psi
-5 to 5 psi
Produkttype:
Ikke-udskrivende model
Printing Model
Udskrivningsmodel
Vægt (metrisk):
0.14 kg
0.34 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trykområde Produkttype Vægt (metrisk) unitSize
11784206 -100 til 100 psi Ikke-udskrivende model 0.14 kg Hver
11794206 -5 to 5 psi Printing Model 0.34 kg Hver
11704216 -100 til 100 psi Udskrivningsmodel 0.34 kg Hver
11764206 -15 til 15 psi Ikke-udskrivende model 0.14 kg Hver
11754206 -5 til 5 psi Ikke-udskrivende model 0.14 kg Hver
11774206 -30 til 30 psi Ikke-udskrivende model 0.14 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11784206
Indeholder
Nonprinting model includes tubing, 9V battery, ABS plastic carrying case and RS-232 port; Printing model includes hose/tubing, “AA” batteries, ABS plastic carrying case, computer output, 79 in. computer cable with software CD and paper roll.
Bærbare enheder måler og viser differenstryk/vakuum i 11 forskellige enheder (psi, mbar osv.)
  • Bærbar enhed måler og viser differenstryk/vakuum i: psi, mbar, bar, cm/H 2 O, inch/H 2 O, feet/H 2 O, mm/Hg, inch/Hg, kg/cm 2 , oz./inch 2 og kPa
  • Svartid: 0,5 sek.
  • Nøjagtighed:± 0,3 % af fuldskala mellem 0 og 50 °C
  • Aflæsninger vises på baggrundsbelyst display med 0,625 in.H (1,6 cm) cifre, der er synlige fra 6 fod. Funktionen DATA HOLD-knap til at fryse displayet og fange aflæsninger
  • Hukommelsestasten genkalder højeste og laveste aflæsninger
  • Differentiel funktion beregner forskellen mellem to aflæsninger
  • Nulstilling opnås med et tryk på en knap
  • Visningstider op til 99 timer, 59 minutter, 59 sekunder, som giver brugeren mulighed for at registrere, hvornår maksimalt eller minimalt tryk er opnået
Udskrivningsmodel
  • Fanger og gemmer op til 99 aflæsninger med et tryk på en knap
  • Datalogging tillader optagelse og lagring af op til 12.000 aflæsninger med intervaller så korte som 1 sekund eller så længe som 2 timer; udskriver prøvenummer, aktuel læsning, dato og klokkeslæt
  • Manuelle hukommelser og datalogger hukommelser udskrives uden behov for en computer
  • Computeroutput gør det muligt at streame manuelle hukommelser, datalogger-hukommelser og aktuel programmerbar optagelse til en pc-computer
Ordreinfo
Dimensioner: 7,125 L x 2,75 W x 1,125 in. H (18,1 x 7,0 x 2,9 cm). Accepterer slanger fra 0,062 til 0,187 tommer. Indre dia. Udskriftsfri model: 5 oz.; Udskrivningsmodel: 12 oz.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioner (L x B x H) 7,12 x 2,75 x 1,12 tommer. (18,1 x 7 x 2,9 cm)
Til brug med (applikation) Bærbare enheder måler og viser differenstryk/vakuum i 11 forskellige enheder (psi, mbar osv.)
Højde (engelsk) 1,12 tommer.
Højde (metrisk) 2.9 cm
Inkluderer Slange, 9V batteri, ABS plastik bæretaske og RS232 port
Længde (engelsk) 7,12 tommer.
Længde (metrisk) 18.1 cm
Materiale ABS-plast
Driftstemperatur (engelsk) 32 °F til 122 °F
Driftstemperatur (metrisk) 0 °C til 50 °C
Svartid 0,5 sek.
Tidsområde 99 timer 59 min. 59 sek.
Vægt (engelsk) 5 oz.
Vægt (metrisk) 0.14 kg
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Bredde (metrisk) 7 cm
Nøjagtighed ±0,3 %
Display Type LCD
Trykområde -100 til 100 psi
Produkttype Ikke-udskrivende model