Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur datalogger
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterDescription
Includes
For at sikre nøjagtigheden leveres et individuelt serienummereret sporbart certifikat fra et ISO/IEC 17025 (1750.01) kalibreringslaboratorium, der er akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Genanvendelig enhed med aktiv LCD gør det muligt at se den kumulerede varighed af temperaturudsving fra brugervalgte MIN/MAX-værdier med det samme og downloades om nødvendigt. De Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur Datalogger bruges til at overvåge materiale under opbevaring, håndtering og transport.
- Viser kumulativ alarmvarighed fra brugervalgte MIN/MAX-værdier
- Integrerer med MaxiThermal Software til komplet dataanalyse
- Genanvendelig/omprogrammerbar
- Størrelse: 2,56 x 1,34 x 0,35 tommer
- Vægt: 18,5 gram (0,65 ounce)
- Lagerkapacitet: 7.680 aflæsninger
- IP66 vandtæt klassificering
- Individuel Logger-Trac Termometre er forprogrammeret med alarmværdier på 2 °C (lav) og 8 °C (høj) og et optageinterval for at tillade 30 dages optagelse (aflæsninger logges hvert 5. minut, 33 sekunder)
- Aktuelle, MIN/MAX temperaturer
- Optagelsesstatus
- Køretid
- Alarm (udflugt) kumulativ tid
- Karantænestatus
- Alarm Tally
Certifications
CE-mærke
Specifications
Specifications
| Type | Temperatur datalogger |
| Display Type | LCD |
| Datahukommelse | 7680 Aflæsninger |
| Kalibrering | Kalibreret |
| Alarmtyper | Visuel |
| Softwaretype | MaxiThermal |
| Batteritype | CR2016 3 V Lithium Møntcelle |
| Batterilevetid | 1 års konstant brug, 3 års holdbarhed |
| Inkluderer | Batteri og individuelt nummereret sporbart certifikat |
| Certificeringer/compliance | CE, sporbart certifikat |
| Show More |
MaxiThermal™ Software er nødvendig for at aktivere disse dataloggere