Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur Datalogger tilbehør
Artikelnummer. 15338764 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type:
Kabel og vugge
Vandtætte papirærmer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15338764 Kabel og vugge Hver
15308764 Vandtætte papirærmer Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15338764
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur datalogger.
15-081-145
  • Vandtætte papirærmer
  • Til beskyttelse af temperatursondesensor
  • Klarhed
15-081-148
  • USB standard A til Mini B, IC-9P el USB til seriel konverter
  • USB Version 2.0, ELV og RoHS kompatibel
  • Kabellængde: 1,5 m
  • Flere vugger giver mulighed for batchprogrammering op til 8 enheder
Tekniske data
Type Kabel og vugge
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel
Materiale Paper (Papir)
Til brug med (applikation) Overfør registreret information i dataloggere til computer
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Traceable Logger-Trac Temperatur datalogger
Længde (engelsk) 5 ft.
Længde (metrisk) 1.5 m