Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur Datalogger tilbehør
Artikelnummer. 15308764 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Type:
Vandtætte papirærmer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
15308764 Vandtætte papirærmer Pakke med 100
15338764 Vandtætte papirærmer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15308764
Tilbehør til Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur datalogger.
15-081-145
  • Vandtætte papirærmer
  • Til beskyttelse af temperatursondesensor
  • Klarhed
15-081-148
  • USB standard A til Mini B, IC-9P el USB til seriel konverter
  • USB Version 2.0, ELV og RoHS kompatibel
  • Kabellængde: 1,5 m
  • Flere vugger giver mulighed for batchprogrammering op til 8 enheder
Tekniske data
Type Vandtætte papirærmer
Materiale Paper (Papir)
Til brug med (applikation) Beskyttende sondesensor
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Traceable Logger-Trac Temperatur datalogger