Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ Temp. RH og LN2 datalogger kabel
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Type | Kabel |
| Certificeringer/compliance | RoHS-kompatibel |
| Til brug med (applikation) | Overfør registreret information i dataloggere til computer |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand Traceable Logger-Trac Temperatur/RH og LN2 Datalogger |
| Længde (engelsk) | 5 ft. |
| Længde (metrisk) | 1,5 m |