Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Kangaroo™ Termometer
Artikelnummer. 11799725 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +300 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
11799725 -50 °C til +300 °C
1 options
Artikelnummer. 11799725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00 DKK
    294.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 112.17 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
42 tommer. (105 cm) sondekabel opbevaret i spolerumspose, Indbygget stativ med bænkfodaftryk på 4,5 sq. in. (11,4 cm), Sølvoxid-batteri med et års kontinuerlig brugstid
Kænguru -pose opbevarer sondekabel. Fisherbrand Traceable Kangaroo Thermometer er et bærbart termometer udstyret med en sonde af rustfrit stål, der er egnet til brug i syrer, baser og opløsningsmidler.
  • Intuitiv, 'læs aldrig vejledningen'-betjening reducerer menneskelige fejl
  • Optager og genkalder automatisk minimum- og maksimumtemperaturaflæsninger over ethvert tidsrum
  • Høj/lav alarm kan programmeres i 1° stigninger
  • Alarmen lyder hvert minut, indtil temperaturen vender tilbage til ikke-alarmtilstande
  • Hold-knappen fryser displayet for at registrere læsning
  • 0,75 tommer cifre (19 mm) kan læses fra 20 fod. (9,6 m)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,14 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 4,75 x 2,5 x 0,5 tommer. (12 x 6,3 x 1,3 cm)
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 1.3 cm
Inkluderer 42 tommer. (105 cm) sondekabel opbevaret i spolerumspose, Indbygget stativ med bænkfodaftryk på 4,5 sq. in. (11,4 cm), Sølvoxid-batteri med et års kontinuerlig brugstid
Længde (engelsk) sonde 7,5 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) sonde 18 cm
Materiale Plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 2,75 oz.
Vægt (metrisk) 77.9 g
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 4,75 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 572 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +300 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 6.3 cm