Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Jumbo Køle/Frysetermometer
Artikelnummer. 11759745 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +70 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11759745 -50 °C til +70 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11759745
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Perfekt jumbocifret termometer til overvågning af frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe.
  • Tredobbelt display viser samtidig minimum, maksimum og aktuelle temperaturer
  • Flaskesonde til anvendelse i køleskab
  • Alarm uden for rækkevidde advarer brugeren, når temperaturen stiger over eller falder under et sætpunkt, alarmen kan programmeres i trin på 1 grad
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioner (L x B x H) 3,8 x 4,3 tommer. (9,65 x 10,92 cm)
Til brug med (applikation) Overvågning af temperatur i frysere, vandbade, varmeblokke, inkubatorer og køleskabe
Inkluderer Sporbart certifikat, flip open stand, vægbeslag, krog og løkke tape, magnet, AAA alkalisk batteri, 5 ml flaske
Længde (metrisk) 96.5 mm
Materiale Plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 4 oz.
Vægt (metrisk) 113.39 g
Bredde (engelsk) 4,3''
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 3,8 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Overvågning af temperatur i fryseren
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 10.92 cm