Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Internationale standarder Digitalt termometer med ekstrem nøjagtighed
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Traceable™ Internationale standarder Digitale termometre med ekstrem nøjagtighed, ideelle til måling af temperaturer i vandbade, kuvetter, gassystemer, reagenser, standardløsninger, ovne, inkubatorer, lægemidler, petroleumsprodukter, fødevarer og spildevand.
Enheder læses 0,00, 25,00, 37,00 eller en kombination af alle tre i° F og° C.
- Giver nøjagtige aflæsninger med spidspenetration på 0,33 tommer.
- Registrerer tid/dato for min/max aflæsninger og hi/lo alarmer
- Viser minimum/maksimum og aktuelle temperaturer
- Min/max overvåger aflæsninger over en hvilken som helst periode; viser nøjagtig tid/dato for min/maks. temperatur
- Alarm giver to visuelle LED'er og to lydadvarsler, når temperaturen overstiger indstillingspunkter; viser nøjagtig tid/dato for dobbelt termometer alarmer
- Programmerbar i 0.1° stigninger; alarmer signalerer kontinuerligt, selvom temperaturen vender tilbage til ikke-alarmområdet
- Opløsning: 0,01°
- Nøjagtighed:± 0,05 °C indenfor± 2 °C af standard
- Probe Dia.: 0,12 tommer. (0,30 cm)
- Stængelængde: 6,25 tommer. (15,87 cm)
- Samlet længde: 9 tommer. (22,86 cm)
- Kabel: 5 fod. (1,5 m)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Overholdelse
Opfylder ITS-90, International Temperature Standard.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelsk) sonde | 0,12 tommer |
| Diameter (metrisk) sonde | 3 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 4,25 x 2,75 x 0,75 tommer. (10,7 x 6,9 x 1,9 cm) |
| Til brug med (applikation) | Måling af temperaturer i vandbade, kuvetter, gassystemer, reagenser, standardløsninger, ovne, inkubatorer, lægemidler, petroleumsprodukter, fødevarer og spildevand |
| Højde (engelsk) | 0,75 tommer |
| Højde (metrisk) | 1.9 cm |
| Inkluderer | Rustfri stålsonde, slagfast, kemikaliebestandig ABS plastikkasse, stativ, Velcro™ , magnetstrimler, vægbeslag, to AA-batterier (tillad kontinuerlig, 1-års overvågning altid) |
| Længde (engelsk) sonde | 6,25 tommer. |
| Længde (metrisk) | 107 mm |
| Vis mere |