Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Internationale standarder Digitalt termometer med ekstrem nøjagtighed
Artikelnummer. 11749705 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-2,00 °C til +2,00 °C
-50 °C til +70 °C
23,00 °C til 27,00 °C
35 °C til 39 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58° til +158 °F
28,4 °F til 35,6 °F
37,00° F
73,4 °F til 80,6 °F
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk) unitSize
11749705 -2,00 °C til +2,00 °C 28,4 °F til 35,6 °F Hver
11769705 35 °C til 39 °C 37,00° F Hver
11759705 23,00 °C til 27,00 °C 73,4 °F til 80,6 °F Hver
11779705 -50 °C til +70 °C -58° til +158 °F Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11749705
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Traceable™ Internationale standarder Digitale termometre med ekstrem nøjagtighed, ideelle til måling af temperaturer i vandbade, kuvetter, gassystemer, reagenser, standardløsninger, ovne, inkubatorer, lægemidler, petroleumsprodukter, fødevarer og spildevand.
Enheder læses 0,00, 25,00, 37,00 eller en kombination af alle tre i° F og° C.
  • Giver nøjagtige aflæsninger med spidspenetration på 0,33 tommer.
  • Registrerer tid/dato for min/max aflæsninger og hi/lo alarmer
  • Viser minimum/maksimum og aktuelle temperaturer
  • Min/max overvåger aflæsninger over en hvilken som helst periode; viser nøjagtig tid/dato for min/maks. temperatur
  • Alarm giver to visuelle LED'er og to lydadvarsler, når temperaturen overstiger indstillingspunkter; viser nøjagtig tid/dato for dobbelt termometer alarmer
  • Programmerbar i 0.1° stigninger; alarmer signalerer kontinuerligt, selvom temperaturen vender tilbage til ikke-alarmområdet
  • Opløsning: 0,01°
  • Nøjagtighed:± 0,05 °C indenfor± 2 °C af standard
  • Probe Dia.: 0,12 tommer. (0,30 cm)
  • Stængelængde: 6,25 tommer. (15,87 cm)
  • Samlet længde: 9 tommer. (22,86 cm)
  • Kabel: 5 fod. (1,5 m)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Overholdelse
Opfylder ITS-90, International Temperature Standard.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,12 tommer
Diameter (metrisk) sonde 3 mm
Dimensioner (L x B x H) 4,25 x 2,75 x 0,75 tommer. (10,7 x 6,9 x 1,9 cm)
Til brug med (applikation) Måling af temperaturer i vandbade, kuvetter, gassystemer, reagenser, standardløsninger, ovne, inkubatorer, lægemidler, petroleumsprodukter, fødevarer og spildevand
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 1.9 cm
Inkluderer Rustfri stålsonde, slagfast, kemikaliebestandig ABS plastikkasse, stativ, Velcro™ , magnetstrimler, vægbeslag, to AA-batterier (tillad kontinuerlig, 1-års overvågning altid)
Længde (engelsk) sonde 6,25 tommer.
Længde (metrisk) 107 mm
Længde (metrisk) sonde 15.9 cm
Materiale ABS-plast
Opløsning 0,01 °C
Vægt (engelsk) 5 oz.
Vægt (metrisk) 140 g
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 4,25 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 35,6 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 2 °C
Min. Temperatur (engelsk) 28,4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -2 °C
Temperaturområde (engelsk) 28,4 °F til 35,6 °F
Temperaturområde (metrisk) -2,00 °C til +2,00 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Vandbade
Batteritype AA
Nøjagtighed ±0,05 °C
Vise LED
Bredde (metrisk) 6.9 cm
Skala Læser til 0,00