Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Infrarødt termometer med armbånd
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Inkluderer:
Håndledsbånd, batteri
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
Includes
Håndledsbånd
Non-invasive målinger uden berøring. Fisher Scientific™ Traceable™ Infrarøde termometre med armbånd er ideelle til madlavning, biovidenskab, lægemidler, petroleumsprodukter, renrum, elektronik og feltbrug.
- Enkel at bruge: Tænd, peg på prøven, og læs på mindre end et sekund
- Læser Fahrenheit og Celsius for alle overfladefaste —stoffer, halvfaste stoffer og væsker
- Hold-kommandoen fryser displayet ved den aktuelle aflæsning
- Emissivitet på 0,05 til 1,00 tommer. .01 trin dækker 90 % af alle applikationer
- Minimum og maksimum funktion tillader visning af højeste og laveste aflæsninger til enhver tid
- Laserstrålepegeren tillader perfekt prøvemålsigte
- Displayet indikerer lavt batteri
Specifikationer
- Opløsning: 0,1°
- Nøjagtighed:± 1 °C + 2 %
- Synsfeltet er 6:1
- Dimensioner: 4 x 2 x 0,75 in. (10,2 x 5 x 1,9 cm)
- Vægt: 2,25 oz.
- Temperaturområdet er -67 til 482 °F og -55 til 250 °C
Certifications
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, NIST |
| Emissionsevne | 0,5 til 1 i 0,01 trin |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer, biovidenskab, lægemidler, petroleumsprodukter, renrum, elektronik og felt |
| Inkluderer | Håndledsbånd, batteri |
| Opløsning | 0,1°C |
| Vægt (engelsk) | 2,25 oz. |
| Vægt (metrisk) | 0.063 kg |
| Produkttype | Infrarødt termometer |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 482 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 250 °C |
| Show More |