Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Infrarødt termometer med triggergreb
Artikelnummer. 11759785 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-60 °C til +500 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
11759785 -60 °C til +500 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11759785
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Batterier
Læser øjeblikkeligt både Fahrenheit og Celsius for enhver overflade, inklusive faste stoffer, halvfaste stoffer og væsker
Enkel betjening —punkt ved prøven og tag en aflæsning på mindre end et sekund. Fisher Scientific™ Traceable™ Infrarødt termometer med triggergreb læser øjeblikkeligt både Fahrenheit og Celsius for enhver overflade, inklusive faste stoffer, halvfaste stoffer og væsker.
  • Non-invasive, no-touch målinger er ideelle til madlavning, biovidenskab, farmaceutiske produkter, olieprodukter, renrum, elektronik og feltbrug
  • Termoelementstik kan bruges til at aflæse alle Type K termoelementer
  • Minimum/maksimum funktion tillader visning af højeste og laveste aflæsninger til enhver tid
  • Viser gennemsnittet af alle udførte aflæsninger og forskellen mellem to aflæsninger
  • Hørbare, brugerindstillelige, høje og lave alarmer signalerer forhold uden for rækkevidde
  • 'Hold'-funktionen fryser displayet ved den aktuelle aflæsning
  • Baggrundsbelysning tillader visning i svagt lys; indikator for lavt batteri
  • Hukommelsen tillader genkaldelse af individuelt registrerede temperaturer
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, NIST
Dimensioner (L x B x H) 18 x 7 x 3.8 cm
Emissionsevne 0,1 til 1 i 0,01 trin
Til brug med (applikation) Fødevarer, biovidenskab, lægemidler, petroleumsprodukter, renrum, elektronik og felt
Inkluderer Batterier
Sondetype Type K termoelement
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 6 oz.
Vægt (metrisk) 0.2 kg
Produkttype Type K infrarødt termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 932 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 500 °C
Min. Temperatur (engelsk) -76 °F
Min. Temperatur (metrisk) -60 °C
Temperaturområde (metrisk) -60 °C til +500 °C
Kalibreret Ja
Batteritype AAA
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 6.99 cm