Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Infrarødt termometer med lommeclips
Artikelnummer. 11709785 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-33 °C til +220 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11709785 -33 °C til +220 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11709785
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Praktisk lommeclips, nøgleringestrop, batterier
IR-lommetermometer med enkel peg-og-skyd-betjening
Nem at bruge— bare tænd for den og tag en læsning på mindre end et sekund. Fisher Scientific™ Traceable™ Infrarødt termometer med lommeklemme giver enkel peg-og-skyd-betjening.
  • Enheder aflæser både Fahrenheit og Celsius for alle overfladefaste —stoffer, halvfaste stoffer og væsker
  • Non-invasive, no-touch målinger er ideelle til madlavning, biovidenskab, farmaceutiske produkter, olieprodukter, renrum, elektronik og feltbrug
  • 'HOLD'-kommandoen fryser displayet ved den aktuelle aflæsning. Synsfeltet er 1:1
  • Displayet indikerer lavt batteri
  • Fast emissivitet på 0,95 dækker 90 % af alle applikationer
Specifikationer
  • Opløsning: 0,1°
  • Nøjagtighed:± 1 °C + 2 %
  • Dimensioner: 3,25 x 0,75 in. (8,3 x 1,9 cm)
  • Vægt: 0,75 oz.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, NIST
Emissionsevne 0,95 Fast
Til brug med (applikation) Fødevarer, biovidenskab, lægemidler, petroleumsprodukter, renrum, elektronik og felt
Inkluderer Praktisk lommeclips, nøgleringrem, batteri
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 0,75 oz.
Vægt (metrisk) 0.021 kg
Produkttype Lomme infrarødt termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 428 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 220 °C
Min. Temperatur (engelsk) -27,4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -33 °C
Temperaturområde (metrisk) -33 °C til +220 °C
Kalibreret Ja
Batteritype LR44 1.5V
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 1.9 cm