Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Infrarød termometerpistol
Artikelnummer. p-3119764 Shop alle Fisherbrand produkter
Emissionsevne:
0,1 til 1 i 0,01 trin
0,95 Fast
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11779785
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
9V batteri
Tager øjeblikkelige, mindre end et sekund, temperaturaflæsninger af enhver overflade
Unikt design tillader enhånds peg og skyd aflæsninger. Fisher Scientific™ Traceable™ Infrarød termometerpistol tager øjeblikkelige, mindre end et sekund, temperaturaflæsninger af enhver overflade.
  • Lasersigtestråle tillader at sigte præcist mod måloverfladen
  • Synsfeltet er 50:1 (eksempel: læser et sted på størrelse med 6 tommer fra 25 fod væk)
  • Inkluderer baggrundsbelysning, datahold (fryser displayaflæsning), laser, lavt batteriniveau og° C/° F knapper
  • 15-077-970 har også min/max hukommelse, gennemsnitlige aflæsninger og høj/lav alarmer
  • Rækkevidden er -50° til +1000 °C/-58° til +1832 °F
  • Opløsningen er 0,1° til 200° , 1° over 200° ; nøjagtighed,± 1,5 % + 2 °C
Ordreinfo
  • Dimensioner: 9 x 4 x 2,25 tommer. (22,9 x 10,2 x 5,7 cm)
  • Vægt: 10 oz.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Emissionsevne 0,95 Fast
Til brug med (applikation) Fødevaretilberedning, lægemidler, brug i marken, elektronik og sikkerhedsinspektion
Inkluderer 9V batteri
Opløsning 0,1 til 200, 1 over 200 °C
Vægt (engelsk) 10 oz.
Vægt (metrisk) 0.283 kg
Produkttype Infrarødt termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 1832 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 1000 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +1000 °C
Kalibreret Ja
Batteritype 9V alkalisk
Nøjagtighed ±1,5 %
Vise Digital
Bredde (metrisk) 10 cm