Få mere at vide
Fisherbrand™ Sporbart cirkellaser infrarødt termometer med type K og kalibrering; 12:1 forhold
Artikelnummer. 11739785 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-60 °C til +550 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
11739785 -60 °C til +550 °C Hver
1 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11739785
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Mål og overvåg to aflæsninger samtidigt
Med to lasersigter for nøjagtighed.
  • Få nøjagtige, pålidelige målinger med inkluderet NIST-sporbar kalibrering
  • IR-område: -76 til 1022 °F og -60 til 550 °C
  • Opløsningen er 0,1° , nøjagtighed er± 2 % eller 2 °C + 2 %
  • Justerbar emissivitet kan indstilles fra 0,1 til 1,00 i trin på 0,01
  • Synsfeltet er 12:1
  • Type k-område: -83 til 2552 °F og -64 til 1400 °C
  • MIN/MAX, gennemsnitlig, nuværende temperatur sammen med: emissivitetsværdi, maksimal hukommelse, minimumshukommelse, differential, gennemsnit (tidsvægtet), højtemperaturalarm, lavtemperaturalarm og sondetemperatur,° F/° C
  • Cirkelpunktlasere viser diameteren af det område, der måles, for bedre tilnærmelse af dit mål
  • Hørbare, brugerindstillelige, høje og lave alarmer signalerer uden for rækkevidde
  • Baggrundsbelysningsdisplayet tillader visning under dårlige lysforhold
  • Størrelse: 7 x 3,75 x 2 tommer; vægt: 9 oz.
  • 1 års garanti
IR-termometer har cirkelpunktlasere, der angiver den ydre diameter af det overfladeareal, der måles, for at opnå optimale målinger.
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIST Sporbar
Dimensioner (L x B x H) 2 x 3,75 x 7 tommer. (5 x 95 x 178 mm)
Emissionsevne 0,1 til 1 i 0,01 trin
Til brug med (applikation) Fødevarer, biovidenskab, lægemidler, petroleumsprodukter, renrum, elektronik og felt
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 178 mm
Inkluderer Type-K perlesensor og to AAA alkaliske batterier
Længde (metrisk) 50 mm
Sondetype Type K termoelement
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 9 oz.
Vægt (metrisk) 0.255 kg
Bredde (engelsk) 3,75 tommer.
Produkttype Type K infrarød cirkellasertermometer
Længde (engelsk) 2 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 2552 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 550 °C
Min. Temperatur (engelsk) -83 °F
Min. Temperatur (metrisk) -60 °C
Temperaturområde (metrisk) -60 °C til +550 °C
Kalibreret Ja
Batteritype AAA
Nøjagtighed ±2 % eller 2 °C + 2 %
Vise LED
Bredde (metrisk) 95 mm