Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Høj nøjagtighed termometer
Artikelnummer. 11731445 Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
Sonde i rustfrit stål, sporbart certifikat og to AA-batterier
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11731445
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Traceable™ Hi-Accuracy Termometer giver de nøjagtige aflæsninger, der kræves til kritiske krav, kvalitetskontroltjek og rutinemæssige målinger.
  • Fås med en probe eller to prober
  • Overvåg indløb og udløb samtidigt
  • Visuelle og hørbare, høj og lav indstillelige alarmer
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,12 tommer
Diameter (metrisk) sonde 3.05 mm
Dimensioner (L x B x H) 9 x 2,75 x 4,25 tommer. (22,86 x 6,98 x 10,79 cm)
Til brug med (applikation) Måling af temperaturer i vandbade, kuvetter, gassystemer, reagenser, inkubatorer, lægemidler, petroleumsprodukter, fødevarer, spildevand
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (metrisk) 10.79 cm
Inkluderer Sonde i rustfrit stål, sporbart certifikat og to AA-batterier
Længde (engelsk) Kabel 60 tommer.
Længde (engelsk) sonde 6,25 tommer.
Længde (metrisk) 226 mm
Længde (metrisk) kabel 152.4 cm
Længde (metrisk) sonde 15.24 cm
Materiale Plast
Opløsning 0,01 °C
Vægt (engelsk) 5 oz.
Vægt (metrisk) 141.7 g
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Produkttype Sporbart termometer
Længde (engelsk) 9 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Batteritype AA
Nøjagtighed ±0,3°C
Vise LED
Bredde (metrisk) 6.98 cm