Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Højpræcisions køleskabstermometer
Artikelnummer. p-3742819 Shop alle Fisherbrand produkter
Sondetype:
1 flaske sonde
2 almindelige sonder
To flaskesonder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11715853
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Traceable™ Hi-Accuracy Køleskabstermometer kan overvåge to forskellige områder samtidigt. Har mulighed for at overvåge temperaturer i køleskab og fryser samtidigt eller to køleskabe.
  • Tredobbelt display viser minimum/maksimum, aktuelle temperaturer
  • Min/max overvåger aflæsninger for enhver periode; viser det nøjagtige tidspunkt/dato, hvor temperaturen opstod
  • Programmerbar i 0.01° stigninger
  • Alarmsignaler konstant, selvom temperaturen vender tilbage til ikke-alarmområdet
  • 10 fod mikrokabel tillader køleskabsdøre at lukke på det
  • Temperaturområde: -50 °C til +70 °C (-58 F °til +158 °F)
  • Opløsning: 0,01° , nøjagtighed:± 0,3 °C
  • Viser nøjagtig tid/dato, hvor MIN/MAX-aflæsningen fandt sted, og tid/dato, hvor alarmen udløste
  • To-kanals alarm er programmerbar i 0.1° stiger og lyder kontinuerligt, når temperaturen stiger over/falder under indstillingspunkter
  • Slagfast, kemikalieresistent ABS-plastkasse er 2,75 x 4,25 x 0,75 tommer.
  • Vægt: 5 oz. (141,74 g)
Order Info
Fås med flaskesonde eller almindelig sonde. Flaske probet forseglet i en 1 dia. x 2,5 tommer flaske med ugiftig glykol. Almindelig sonde er kemisk resistent og vandtæt; måler 0,18 dia. x 0,75 tommer.
Certifications
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,18 tommer.
Diameter (metrisk) sonde 4.57 mm
Dimensioner (L x B x H) 4,5 x 2,75 x 4,25 tommer. (11,4 x 7 x 10,79 cm)
Til brug med (applikation) Overvågning af temperatur i køleskab og fryser samtidigt eller to køleskabe
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (metrisk) 10.79 cm
Inkluderer Slagfast, kemikaliebestandig ABS plastikkasse, bænkstativ, Velcro og magnetstrimler, vægbeslag og to batterier, en flaskesonde
Længde (engelsk) Kabel 120 tommer.
Længde (engelsk) sonde 0,7 tommer
Længde (metrisk) 114 mm
Længde (metrisk) kabel 304.8 cm
Længde (metrisk) sonde 1.9 cm
Materiale ABS-plast
Sondetype 1 flaske sonde
Opløsning 0,01 °C
Vægt (engelsk) 5 oz.
Vægt (metrisk) 140 g
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 4,5 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Køleskabe, frysere
Nøjagtighed ±0,3°C
Vise LED
Bredde (metrisk) 6.9 cm