Description
Traceable™ Hi-Accuracy Køleskabstermometer kan overvåge to forskellige områder samtidigt. Har mulighed for at overvåge temperaturer i køleskab og fryser samtidigt eller to køleskabe.
- Tredobbelt display viser minimum/maksimum, aktuelle temperaturer
- Min/max overvåger aflæsninger for enhver periode; viser det nøjagtige tidspunkt/dato, hvor temperaturen opstod
- Programmerbar i 0.01° stigninger
- Alarmsignaler konstant, selvom temperaturen vender tilbage til ikke-alarmområdet
- 10 fod mikrokabel tillader køleskabsdøre at lukke på det
- Temperaturområde: -50 °C til +70 °C (-58 F °til +158 °F)
- Opløsning: 0,01° , nøjagtighed:± 0,3 °C
- Viser nøjagtig tid/dato, hvor MIN/MAX-aflæsningen fandt sted, og tid/dato, hvor alarmen udløste
- To-kanals alarm er programmerbar i 0.1° stiger og lyder kontinuerligt, når temperaturen stiger over/falder under indstillingspunkter
- Slagfast, kemikalieresistent ABS-plastkasse er 2,75 x 4,25 x 0,75 tommer.
- Vægt: 5 oz. (141,74 g)
Order Info
Fås med flaskesonde eller almindelig sonde. Flaske probet forseglet i en 1 dia. x 2,5 tommer flaske med ugiftig glykol. Almindelig sonde er kemisk resistent og vandtæt; måler 0,18 dia. x 0,75 tommer.
Certifications
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelsk) sonde | 0,18 tommer. |
| Diameter (metrisk) sonde | 4.57 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 4,5 x 2,75 x 4,25 tommer. (11,4 x 7 x 10,79 cm) |
| Til brug med (applikation) | Overvågning af temperatur i køleskab og fryser samtidigt eller to køleskabe |
| Højde (engelsk) | 4,25 tommer |
| Højde (metrisk) | 10.79 cm |
| Inkluderer | Slagfast, kemikaliebestandig ABS plastikkasse, bænkstativ, Velcro og magnetstrimler, vægbeslag og to batterier, en flaskesonde |
| Længde (engelsk) Kabel | 120 tommer. |
| Længde (engelsk) sonde | 0,7 tommer |
| Show More |